Human LDL R, His Tag (LDR-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - Arg 788 (Accession NP000518.1) . 1 * 100 µG
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS INC
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Der mit diesem Symbol gekennzechnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.