Human ITGA8ITGB1 Heterodimer Protein, His TagTag Free (IT1-H52W9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 39 - Leu 1012 (ITGA8) Gln 21 - Asp 728 (ITGB1) (Accession P53708-1 (ITGA8) P05556-1 (ITGB1)). 1 * 100 µG
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS INC
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Der mit diesem Symbol gekennzechnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.