Recombinat Protein,Human Her2 ErbB2 (23-450) Protein, Fc Tag,Human Her2 (23-450), Fc Tag (HE2-H525x) is expressed from human 293 ce lls (HEK293). It contains AA Thr 23 - Ile 450 (Accession P04626-1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C- 1 * 25 µG
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS INC
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.