MABSol® Biotinylated Mouse FCGRTB2M Heterodimer Protein, Avitag,His TagTwin-Strep Tag (BLI verified) (FCM-M82W6) is expressed from h uman HEK293 cells. It contains AA Ser 22 - Ser 297 (FCGRT) Ile 21 - Met 119 (B2M) (Accession Q61559-1 (FCGRT) P018 1 * 25 µG
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS INC
Learn more
About VWR
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.