Cynomolgus Rhesus macaque FCGRTB2M Heterodimer Protein, His Tag (BLI verified), is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Ala 24 - Ser 297 (FCGRT) Ile 21 - Met 119 (B2M) (Accession Q8SPV9-1 (FCGRT) Q8SPW0-1 (B2M)). In the region 97 1 * 50 µG
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS INC
Learn more
About VWR
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.