Recombinat Protein,Human DLL3 Protein, His Tag,Human DLL3, His Tag (DL3-H52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contai ns AA Ala 27 - Leu 492 (Accession Q9NYJ7-1).This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein d 1 * 100 µG
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS INC
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Der mit diesem Symbol gekennzechnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.