Recombinat Protein,Human Cathepsin L CTSL1 Protein, His Tag,Human Cathepsin L, His Tag (CT1-H5222) is expressed from human 293 cell s (HEK293). It contains AA Thr 18 - Val 333 (Accession NP001903.1).This protein carries a polyhistidine tag at the C- 1 * 50 µG
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS INC
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.