MABSol® Biotinylated Human CD19, Fc Tag, primary amine labeling (CD9-H8259) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Pr o 20 - Lys 291 (Accession P15391-1). It is the biotinylated form of Human CD19, Fc Tag (Cat. No. CD9-H5259). null
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS INC
Learn more
About VWR
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.