Cynomolgus Rhesus macaque CD47, His Tag (CD7-C52H1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Glu 141 (Ac cession F7A802-1). In the region Gln 19 - Glu 141, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque CD47 are homologu 1 * 50 µG
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS INC
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.