L(-)-Fucose 98%
Lieferant: Thermo Scientific
A16789.06EA
167
EUR
A16789.06
A16789.03
L(-)-Fucose 98%
L(-)-Fucose
Formel:
C₆H₁₂O₅ Molecular Weight: 164,16 g/mol Schmelzpunkt: 139…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069812 CAS-Nummer: 2438-80-4 EINECS: 219-452-7 |