2-Fluorzimtsäure überwiegend trans 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

A15303.06EA 52.6 EUR
A15303.06 A15303.14
2-Fluorzimtsäure überwiegend trans 98%
2-Fluorzimtsäure
Formel: C₉H₇FO₂
Molecular Weight: 166,15 g/mol
Schmelzpunkt: 179…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004370
CAS-Nummer: 451-69-4
EINECS: 207-195-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR