Inosin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A14459.14EA
71.4
EUR
A14459.14
A14459.22
A14459.06
Inosin ≥98%
Inosin
Applications: Suppresses the increase of glucose and insulin used in blood.
Formel:
C₁₀H₁₂N₄O₅ Molecular Weight: 268,23 g/mol Schmelzpunkt: 212…215 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066770 CAS-Nummer: 58-63-9 EINECS: 200-390-4 |