Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat 95%

A13226.06EA 108.16 EUR
A13226.06 A13226.03 A13226.14
Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat 95%
Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Formel: C₇H₉NO₃
Molecular Weight: 155,15 g/mol
Siedepunkt: 77…79 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Flammpunkt: 109 °C (228 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085080
CAS-Nummer: 3209-72-1
EINECS: 221-720-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR