Allgemeine Viskositätsstandards
Lieferant: Avantor
VWR®
99444.260EA 89.8 EUR
99444.260 99452.260 99457.260 99453.260 99458.260 99466.260 99473.260 99475.260 99449.260 99460.260 99456.260 99462.260 99470.260 99443.260 99440.260 99469.260 99465.260 99439.260 99461.260 99448.260 99474.260 99468.260 99463.260 99438.260 99450.260 99442.260 99455.260 99441.260 99477.260 99447.260 99471.260 99464.260 99451.260 99445.260 99467.260 99454.260 99472.260 99446.260 99459.260 99476.260
Allgemeine Viskositätsstandards
Standards Viskosimetrie-Standards
Diese nach ISO 17025 und ISO 17034 zertifizierten Viskositätsstandards für allgemeine Zwecke bieten zertifizierte Daten zur kinematischen und dynamischen Viskosität sowie zur Dichte über einen Temperaturbereich von 20 °C bis 100 °C.
  • Zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162
  • Dichte g/ml gemäß ASTM D1480
  • Zur Verwendung mit Glaskapillarviskosimetern, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
  • Kinematische (cSt) & dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen angegeben
  • Vollständige Rückführbarkeit auf nationale Standards
  • Gewährleistet vollständige Konformität mit ASTM- & IP-Testmethoden
  • Manipulationssichere Verpackung
In strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162, der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards, zertifiziert.
Diese Produkte wurden auf primärer Ebene mittels Master-Viskosimetern gemäß ASTM D2162 getestet, um eine geringe Messunsicherheit zu gewährleisten und somit Standards zu bieten, die mit primärer Genauigkeit zertifiziert sind. ASTM D2162 ist die einzige Referenzmethode für die Zertifizierung von Viskositätsstandards bei Anwendung der ASTM-Testmethode.
Standards: Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.