Kegel-Platte-Viskositätsstandards
Lieferant: Avantor
VWR®
99419.260EA 197 EUR
99419.260 99420.260 99406.260 99425.260 99412.260 99427.260 99417.260 99414.260 99423.260 99410.260 99408.260 99421.260 99407.260 99413.260 99426.260 99418.260 99415.260 99428.260 99416.260 99411.260 99424.260 99409.260 99422.260
Kegel-Platte-Viskositätsstandards
Standards Viskosimetrie-Standards
Die qualitativ hochwertigen Kegel-Platte-Viskositätsstandards sind ideal für die Farb- und Lackindustrie.
  • Kinematische Viskosität in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 20°C, 23°C und 25°C zertifiziert
  • Kinematische Viskosität bei den dazwischenliegenden Temperaturen gemäß ASTM D341 zertifiziert
  • Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität bei allen Temperaturen angegeben
  • Gewährleistet vollständige Konformität mit ASTM- & IP-Testmethoden sowie vollständige Rückführbarkeit auf nationale Standards
  • Manipulationssichere Verpackung
Standards: Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.