Cold-Cranking-Simulator(CCS)-Viskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
99382.260EA 98 EUR
99382.260 99401.260 99378.260 99379.260 99399.260 99376.260 99396.260 99398.260 99381.260 99403.001 99380.260 99386.260 99391.260 99377.260 99390.260 99400.260 99397.260 99387.260 99405.001 99389.260 99388.260 99384.260 99404.001 99394.260 99395.260 99385.260 99393.260 99402.260 99392.260 99383.260
Cold-Cranking-Simulator(CCS)-Viskositätsstandards
Standards Viskosimetrie-Standards
Die qualitativ hochwertigen CCS-Viskositätsstandards sind ideal für die Kalibrierung und Verifizierung von Cold-Cranking-Simulatoren.
  • Vollständig auf nationale Standards rückführbar
  • Gewährleistet vollständige Konformität mit ASTM- & IP-Testmethoden
  • Manipulationssichere Verpackung
  • CCS-Sets erhältlich (8er-, 14er- oder 18er-Set)
Diese Viskositätsstandards für Kaltstartsimulatoren (Cold Cranking Simulator, CCS) dienen der Kalibrierung und Verifizierung von Prüfgeräten, die für CCS-Tests gemäß ASTM D5293 und SAE-Spezifikation J300 eingesetzt werden.
Standards: Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.