Viskositätsstandards mit kleinem Probenvolumen
Lieferant: Avantor
VWR®
99375.600EA 48 EUR
99375.600 99369.600 99367.600 99370.600 99360.600 99366.600 99373.600 99364.600 99362.600 99374.600 99368.600 99371.600 99372.600 99365.600 99361.600 99363.600
Viskositätsstandards mit kleinem Probenvolumen
Standards Viskosimetrie-Standards
Diese Standards sind in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 45 und 100 °C unter ISO 17025- und ISO 17034-Akkreditierung zertifiziert und wurden speziell für Anwender der ASTM D7279 - Standard-Testmethode zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten und opaken Flüssigkeiten mithilfe des automatischen Houillon-Viskosimeters und ähnlicher Prüfgeräte - entwickelt.
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Gewährleistet vollständige Konformität mit ASTM- & IP-Testmethoden
  • In strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 zertifiziert
  • 60-ml-Packung stellt eine preisgünstige Lösung mit geringerer Menge dar
  • Manipulationssichere Verpackung
Standards: Akkreditierung nach ISO 17025 und ISO 17034
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der Wert der nominellen kinematischen Viskosität - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.