Standards für die Gesamtbasenzahl (TBN)
Lieferant: Avantor
VWR®
99358.001EA 598 EUR
99358.001 99353.154 99358.154 99353.001 99356.154 99356.001 99352.202 99357.001 99354.154 99354.001 99352.001 99355.001 99355.154 99357.154 99359.001 99359.154
Standards für die Gesamtbasenzahl (TBN)
Standards Mineralölindustrie-Standards
Die Standards für die Gesamtbasenzahl (Total Base Number, TBN) werden speziell für die Verifizierung von Analysegeräten hergestellt, die zur Bestimmung der Basenzahl mittels potentiometrischer Titration eingesetzt werden. Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit den internationalen Testverfahren ASTM D2896 / IP 276 zertifiziert.
  • Insbesondere für die Analyse von gebrauchten Ölen und Schmierstoffen
  • Basenzahl (BN) gemäß ASTM D2896 / IP 276 getestet und zertifiziert
  • Vollständige Rückführbarkeit auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten
  • Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
Standards: Die Herstellung und Zertifizierung erfolgt in strikter Übereinstimmung mit der zweifachen UKAS-Akkreditierung nach ISO 17025 und ISO 17034. Diese doppelte Akkreditierung gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die weltweit zuverlässigsten zertifizierten Daten.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Konzentrationswert ist die nominelle Konzentration für den TBN-Wert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.