Schwefel, Zertifizierte Referenzmaterialien, in leichtem Mineralöl
Lieferant: Avantor
VWR®
99194.180EA 121 EUR
99194.180 99275.001 99199.180 99262.001 99270.001 99201.180 99207.180 99284.001 99258.001 99198.180 99190.180 99267.001 99205.180 99257.001 99187.180 99274.001 99271.001 99202.180 99191.180 99206.180 99195.180 99266.001 99256.001 99251.001 99204.180 99188.180 99273.001 99196.180 99252.001 99192.180 99250.001 99282.001 99263.001 99203.180 99200.180 99189.180 99272.001 99197.180 99193.180
Schwefel, Zertifizierte Referenzmaterialien, in leichtem Mineralöl
Standards Mineralölindustrie-Standards
Schwefel-CRMs eignen sich für die Kalibrierung, Verifizierung oder den Einsatz in Qualitätskontrollverfahren zur Analyse des Schwefelgehalts in Mineralölprodukten.
  • In strikter Übereinstimmung mit ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung zertifiziert
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten zertifizierten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Geeignet u. a. für international anerkannte Testmethoden und -protokolle: ASTM D2622, ASTM D3120, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497
  • Vollständige Rückführbarkeit auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten
  • Lieferung in manipulationssicherer 100-ml-Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
Die quantitative Analyse von Schwefel in Rohöl, Mineralölprodukten und Rohstoffen ist äußerst wichtig, um den Vorgaben von Aufsichtsbehörden und den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen und somit teure Strafen zu vermeiden. Zu den Analyseverfahren für die Messung des Schwefelgehalts gehören: Nasschemie, Röntgenfluoreszenz, Atomspektroskopie und diverse thermische Verbrennungsmethoden mit unterschiedlichen Nachweisgrenzen. Egal welches Verfahren für die Messung eingesetzt wird - solide analytische Daten sind von wesentlicher Bedeutung für die Kalibrierung und/oder Verifizierung.
Es sind praktische Sets für unterschiedliche Testkriterien erhältlich.
Standards: UKAS ISO 17025 and ISO 17034.