Zertifiziertes Referenzmaterial für den Brechungsindex bei 20, 25 und 30 °C
Lieferant: Avantor
VWR®
99184.001EA 414 EUR
99184.001 99184.100 99178.001 99178.100 99181.100 99181.001 99183.001 99183.100 99185.001 99185.100 99179.100 99179.001 99180.100 99180.001 99182.100 99182.001 99177.001 99177.100 99186.100 99186.001
Zertifiziertes Referenzmaterial für den Brechungsindex bei 20, 25 und 30 °C
Standards Refraktometrie-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien (CRMs) für den Brechungsindex, die sich ideal für die Verifizierung und Kalibrierung von Refraktometern mit Temperaturregelung eignen, wobei jedes CRM zertifizierte Werte für Brechungsindex-Messungen bei 20, 25 und 30 °C liefert.
  • In strikter Übereinstimmung mit ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung zertifiziert
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten zertifizierten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Geringe Messunsicherheit gewährleistet maximale Genauigkeit der vorliegenden Daten und verlässliche Ergebnisse
  • Erhältlich in einzelnen manipulationssicheren 10 ml-Glasflaschen oder als Multipack mit 5 Stück pro Material (inklusive Einwegpipetten-Set)
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt im Vereinigten Königreich
Der Brechungsindex wird aus vielen Gründen gemessen und ist für verschiedene Anwendungen von Bedeutung. Es ist ein Parameter, der wertvolle Informationen für die Bestimmung der Konzentration von flüssigen Gemischen (d.h. von jeglichen gelösten Gemischen) sowie zur Reinheit und Klarheit der Probe liefert.
Viele Industrien verwenden Refraktometer zu Zwecken der Qualitätskontrolle, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie - von tragbaren Handgeräten bis hin zu Tisch-Refraktometern wie Abbe- oder automatischen digitalen Refraktometern. Refraktometer mit Temperaturregelung sind ideal für hochpräzise Brechungsindex-Messungen. Sie eignen sich vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma-, Medizin- und Petrochemiebranche.
Standards: UKAS ISO 17025 and ISO 17034.