Zertifiziertes Referenzmaterial für Multiparameter-Brechungsindex und Dichte bei 15, 20 und 25 °C
Lieferant: Avantor
VWR®
99175.030EA 351 EUR
99175.030 99174.030 99173.030 99176.030
Zertifiziertes Referenzmaterial für Multiparameter-Brechungsindex und Dichte bei 15, 20 und 25 °C
Standards Refraktometrie-Standards
Die zertifizierten Referenzmaterialien für Brechungsindex und Dichte bieten eine flexible, kostengünstige und effiziente Lösung für jedes Labor, das Brechungsindex- und Dichtemessungen kalibriert und/oder verifiziert – alles aus einem einzigen Material.
  • Dichte zertifiziert unter Einhaltung der primären Methode gemäß ASTM D1480
  • Stellt vollständige Konformität mit ASTM- und IP-Prüfmethodenprotokollen sicher
  • Geringes Maß an Unsicherheit versichert maximale Genauigkeit der vorliegenden Daten und verlässliche Ergebnisse
  • Lieferung in versiegelten Glasfläschchen à 30 ml für ausreichende Messungen mit einer Haltbarkeit von 12 Monaten
Insbesondere zertifizierte Referenzmaterialien für Brechungsindex und Dichte sind für Techniker mit kombinierten Dichte- und Brechungsindexinstrumenten von Bedeutung, um die Leistung ihrer Geräte zu kalibrieren/überprüfen und Laborleitern dabei zu helfen, ihre Qualitätssicherungsanforderungen zu erfüllen.
Standards: UKAS ISO 17025 & ISO 17034.