Standards für die relative Dichte im Bereich von 15 bis 25 °C
Lieferant: Avantor
VWR®
99132.260EA 434 EUR
99132.260 99139.260 99148.260 99137.260 99135.260 99146.260 99140.260 99131.260 99142.260 99144.260 99133.260 99136.260 99138.260 99141.260 99134.260 99147.260 99145.260 99143.260
Standards für die relative Dichte im Bereich von 15 bis 25 °C
Standards Dichtestandards
Die Standards für die relative Dichte sind gemäß der primären ASTM-Methode D1480 getestet und zweifach nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung zertifizert. Standards für die relative Dichte sind für die Kalibrierung und Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte und relativen Dichte von Materialien bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15 bis 25 °C vorgesehen.
  • Gemäß der primären ASTM-Methode D1480 zertifiziert
  • Vollständige Rückführbarkeit auf nationale Standards
  • Lieferung in manipulationssicherer Verpackung mit einer Haltbarkeit von 2 Jahren
Die relative Dichte wurde berechnet, indem die gemäß ASTM D1480 ermittelte Dichte durch die Dichte von Wasser bei der jeweiligen Referenztemperatur dividiert wurde.
Die Dichte von Wasser wurde der Tabelle "Density of Water" in ASTM D1480 entnommen und entspricht der Internationalen Temperaturskala (ITS 90).
Standards: Zweifach zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Dichtewert ist der nominelle Wert der relativen Dichte - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.