Zusätze für Trockennährböden
Lieferant: Avantor
VWR®
928320NLEA 159 EUR
928320NL 928260NL 928860NL 928030NL 928010NL 928280NL 928050NL 928090NL 928240NL 928190NL 928200NL 602730ZL 928380NL 928510NL 303570ZK 928360NL 928300NL 928150NL 928340NL 335032ZF 928020NL 928620NL 928230NL 928460NL 928240OL 928080NL 928250NL 968290NL 355070ZF 928140NL 928370NL 928390NL 968130NL 928350NL 84721.0002 928110OL 928180NL 928170OL 928330NL
Zusätze für Trockennährböden
Medien für die Mikrobiologie Additive und Supplemente für die Mikrobiologie
Diese Zusätze können mit mehreren Nährmedien verwendet werden, um vollständige Nährmedien nach Ihren speziellen Vorgaben vorzubereiten. Die meisten dieser Nahrungsergänzungsmittel sind gefriergetrocknet in Fläschchen erhältlich. Dies gewährleistet:
  • Beim Öffnen werden keine Aerosole von toxischen Mitteln freigesetzt
  • Standardvolumina erleichtern die Vorbereitung
  • Benutzerfreundliche Schraubverschlüsse
  • Kann bei Raumtemperatur aufbewahrt werden