Silbernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) in 2-Propanol
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Höllenstein
89278.290EA
73.8
EUR
89278.290
Silbernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) in 2-Propanol
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169,87 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1993 ADR: 3,II |