Kieselgel, orange/green, Perlen, GPR RECTAPUR® 2,5-5 mm, mit Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
89054.292EA 25.5 EUR
89054.292 89054.360
Kieselgel, orange/green, Perlen, GPR RECTAPUR® 2,5-5 mm, mit Indikator
Silica gel
Feuchtigkeitsabsorbtionsmittel, neutral, zerfließt nicht, nicht korrosiv, regenerierbar durch Erhitzen bei etwa 150 °C.
  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from orange to dark green
  • Regeneration at 120 °C for 4 h
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Absorption capacity (H2O; 25°C; 50% RH) ≥ 20.0%
Residual humidity (150°C) ≤ 3.0 %