Kieselgel, red/yellow, Perlen, GPR RECTAPUR® 3-6 mm, mit Indikator

Lieferant: VWR Chemicals

89053.292EA 24 EUR
89053.292 89053.360
Kieselgel, red/yellow, Perlen, GPR RECTAPUR® 3-6 mm, mit Indikator
Silica gel

Feuchtigkeitsabsorbtionsmittel, neutral, zerfließt nicht, nicht korrosiv, regenerierbar durch Erhitzen bei etwa 150 °C.


  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from ruby red to orange-yellow
  • Regeneration at 120 °C for 4 hours

Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Absorption capacity (H2O; 25°C; 50% RH) ≥ 20.0%
Residual humidity (150°C) ≤ 3.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR