Kieselgel, blau, Perlen, GPR RECTAPUR® 2 - 4 mm, mit Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
89050.292EA 25.4 EUR
89050.292 89050.360
Kieselgel, blau, Perlen, GPR RECTAPUR® 2 - 4 mm, mit Indikator
Silica gel
Feuchtigkeitsabsorbtionsmittel, neutral, zerfließt nicht, nicht korrosiv, regenerierbar durch Erhitzen bei etwa 150 °C.
  • Free of cobalt(II)chloride
  • Regeneration is possible at 120 °C for 4 hours
  • Colour change from dark blue to pink
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%