Dichlormethan ≥99,9% (GC, bezogen auf die Trockenmasse) stabilisiert für die Peptidsynthese
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: MethylenchloridChlormethylen
Stabilisierung: Stabilisiert mit Amylen 0,003-0,006 %
89048.320EA 152 EUR
89048.320
Dichlormethan ≥99,9% (GC, bezogen auf die Trockenmasse) stabilisiert für die Peptidsynthese
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41