VWR®, Leitfähigkeitsstandards, Referenzmaterialien (CRM) zur primären Kalibrierung von Leitfähigkeitsmessgeräten
Lieferant: Avantor
89027.270EA 197 EUR
89027.270 89013.270 89001.230 89019.270 89021.270 89030.270 89006.270 89023.270 89009.270 89010.270 89026.270 89014.270 89018.270 89005.270 89031.270 89011.270 89029.270 89002.270 89008.270 89028.270 89015.270 89025.270 89012.270 89020.270 89007.270 89003.270
VWR®, Leitfähigkeitsstandards, Referenzmaterialien (CRM) zur primären Kalibrierung von Leitfähigkeitsmessgeräten
Standards Leitfähigkeits-Standards
Avantor Chemicals bietet ein umfassendes Sortiment von Leitfähigkeitsstandards als zertifizierte Referenzmaterialien, deren primäre Verwendung zur Kalibrierung von Leitfähigkeitsmessgeräten dient.
  • Zugelassen gem. ISO 17025/ ISO 17034
  • Rückführbar auf NIST
  • CoA inklusive Temperaturkorrektur-Tabelle
Vorgesehene Verwendungen
- Kalibrierung, Eignung und Überwachung von Instrumenten zur Messung der Leitfähigkeit
- Validierung analytischer Methoden
- Aufbereitung von Arbeitsreferenzproben
- Nachweisgrenzen und Linearitätsstudien
Diese Standards werden, sofern nicht anders angegeben, durch das Auflösen von Kaliumchlorid (KCl) in 18 MOhm Deionat hergestellt, ansonsten durch einen 0,22 um-Filter im Gleichgewicht mit atmosphärischem Kohlendioxid filtriert. Der zertifizierte Wert und die erweiterte Unsicherheit erhält man durch die Kalibrierung des Leitfähigkeitsmessers gemäß ISO/IEC 17025. Homogenitäts- und Stabilitätsstudien werden gemäß den Anforderungen von ISO 17034 und ISO Guide 35 durchgeführt. Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf SI (NIST) rückführbar.