VWR®LABWASH® Premium USB, Detergents and cleaning agents for ultrasonic baths
Lieferant: Avantor
VWR®
88287.290EA 25 EUR
88287.290 88288.290 88288.360 88287.360 88287.440 88288.440
VWR®LABWASH® Premium USB, Detergents and cleaning agents for ultrasonic baths
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
A range of LABWASH® cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
VWR® LABWASH® Premium USB 13 ist ein intensiv und gründlich wirkendes Produkt zur Entfernung organischer Beläge wie Ölen, Harzen, Fetten von Geräten und Werkzeugen; besonders in Ultraschallgeräten. Das Produkt beinhaltet spezielle Korrosionsinhibitoren zur Steigerung der Materialverträglichkeit. Enthaltene Dispergatoren in Kombination mit Tensiden sorgen für eine schnelle und intensive Reinigung.
Einsatzkonzentration: 2 - 15% (ohne Ultraschall); 0,5 - 8% (mit Ultraschall)
VWR® LABWASH® Premium USB 33 Universal ist speziell für die Reinigung von Ultraschallgeräten und deren Bauteilen konzipiert. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Materialverträglichkeit und Reinigungskraft aus. Mineralische (Salze etc.) und organische (z.B. Fette und Öle) Beläge werden effektiv emulgiert und abgetragen.
Einsatzkonzentration: 1 – 10% (ohne Ultraschall); 2 - 5% (mit Ultraschall)