Wasser Reag. Ph. Eur. 1095506 nitratfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Hydrogenoxid
87961.290EA
65.8
EUR
87961.290
Wasser Reag. Ph. Eur. 1095506 nitratfrei
Wasser
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |