Natriumchlorid 20% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1079502
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Kochsalz
87931.290EA 221 EUR
87931.290
Natriumchlorid 20% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1079502
Natriumchlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Dichte: 1…1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3