Silbernitrat Reag. Ph. Eur. 1078305
|
Gefahr
|
Synonyme:
Höllenstein
87927.180EA
242
EUR
87927.180
Silbernitrat Reag. Ph. Eur. 1078305
Silbernitrat
Starting materials: concentrated ammonia R / 1 M sodium hydroxide / silver nitrate R / water R
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169,87 g/mol |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 UN: 3262 ADR: 8,III |