Phenylhydraziniumchlorid 0,36% in Salzsäure 5% Reag. Ph. Eur. 1064501
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Hydrazinobenzol Hydrochlorid
, Phenylhydrazin Hydrochlorid
87892.230EA
88.8
EUR
87892.230
Phenylhydraziniumchlorid 0,36% in Salzsäure 5% Reag. Ph. Eur. 1064501
Phenylhydraziniumchlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
C₆H₉ClN₂ Molecular Weight: 144,6 g/mol |
MDL:
MFCD00012924 CAS-Nummer: 59-88-1 EINECS: 200-444-7 UN: 1789 ADR: 8,III |