Saccharose(Brix)-Standards, stabilisierte Lösungen für die Refraktometrie
Lieferant: Avantor
VWR®
87004.015EA 72.8 EUR
87004.015 87019.015 87009.015 87006.015 87008.015 87021.015 87014.015 87003.015 87016.015 87001.015 87012.015 87000.015 87018.015 87007.015 87015.015 87002.015 87022.015 87013.015 87011.015
Saccharose(Brix)-Standards, stabilisierte Lösungen für die Refraktometrie
Standards Refraktometrie-Standards
Eine Auswahl von Brix-/Brechungsindex-Standards für eine einfache Kalibrierung aller Arten von Refraktometern.
  • Hergestellt aus hochreinen Rohstoffen
  • Enthalten die gleichen Rohstoffe wie die Produkte gemäß ICUMSA, doch sind stabilisiert für eine verlängerte Haltbarkeit von 12 Monaten
Diese Produkte sind ideal für Anwender, die nicht die ICUMSA-Richtlinien befolgen müssen
Hinweis: Die Brix-Skala wird mit Grad-Symbol angegeben (x°), doch entspricht der Konzentration in % der verwendeten stabilisierten Saccharoselösung.
Daher gilt 0° = 0%-ige Konzentration
5° = 5%-ige Konzentration
* Der Brechungsindex-Wert in der untenstehenden Tabelle bezieht sich auf den Nennbrechungsindex und wurde für alle Artikelnummern den von der ICUMSA veröffentlichten Tabellen entnommen, mit Ausnahme von Artikel 87022.015 mit Brix-Wert 67,5°, welcher ein gemessener Wert ist.