2-Propanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
2-Hydroxypropan
, IPA
, Dimethylcarbinol
, Isopropanol
, Isopropylalkohol
86123.290EA
26.8
EUR
86123.290
86123.410
86123.460
86123.360
2-Propanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molecular Weight: 60,1 g/mol |
MDL:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (V/V) | 68 --> 72 % |
Density (20/4) | 0.869 --> 0.883 |
n 20/D | 1.137 --> 1.375 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Methanol | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |