Trockennährmedien, granuliert
Lieferant: VWR
VWR®
85949.5000EA 1390 EUR
85949.5000 85879.0500 85834.0500 85835.5000 85832.5000 85948.0500 85865.0500 85845.0500 85843.5000 85868.0500 85857.5000 85867.0500 85864.0500 85858.5000 85833.0500 85866.5000 85856.0500 85859.0500 85856.5000 85858.0500 85867.5000 85941.0500 85859.5000 85836.5000 85836.0500 85866.0500 85833.5000 85865.5000 85941.5000 85868.5000 85834.5000 85832.0500 85949.0500 85857.0500 85948.5000 85864.5000 85835.0500 85845.5000 85843.0500
Trockennährmedien, granuliert
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Granulierte Trockennährmedien von VWR® bieten dem Anwender viele Vorteile und mehr Sicherheit. Für eine optimale Leistung ist eine vollständige Auflösung der Nährmedien unerlässlich. Granulierte Nährmedien sind einfacher bei der Zubereitung und sparen Zeit. Darüber hinaus wird die Stauberzeugung durch die Granulierung reduziert und die Handhabung wird angenehmer und sicherer für den Anwender. Dies sorgt für eine wesentlich sauberere und sicherere Arbeitsumgebung.
Gepuffertes Peptonwasser (granuliert) wird als Nährmedium zur Voranreicherung zwecks Erhöhung der Wiederbelebungsrate subletal geschädigter Salmonellen-Spezies in Lebensmitteln vor der selektiven Anreicherung und Isolierung verwendet. Die Zusammensetzung sowie die Leistungskriterien dieses Nährmediums entsprechen den in der ISO 6579-2017 aufgeführten Anwendungen.
CLED-Agar (granuliert) wird für die Isolierung, Zählung und Differenzierung von Harnwegserregern auf Basis der Laktosefermentation empfohlen.
Columbia-Agar (granuliert) wird für den Nachweis von Clostridium sporogenes in pharmazeutischen Produkten gemäß den harmonisierten Methoden der USP/EP/BP/JP/IP zur Überprüfung der Einhaltung mikrobieller Grenzwerte empfohlen.
DEV-Nähragar (granuliert) wird für die Zählung von Mikroorganismen in Wasser, Lebensmitteln und anderen Materialien empfohlen. Dieses Medium kann auch mit Blut, anderen biologischen Flüssigkeiten wie Aszitesflüssigkeit, Serum oder anderen Zusätzen angereichert werden, um das Wachstum anspruchsvoller Organismen zu födern.
LB (Luria Bertani)-Medium, Miller (granuliert) wird für die Kultivierung und Konservierung rekombinanter Escherichia coli-Stämme empfohlen und kann für die Routine-Kultivierung nicht besonders anspruchsvoller Mikroorganismen verwendet werden.
Luria-Medium (granuliert) wird für die Routine-Kultivierung und Zählung nicht besonders anspruchsvoller Mikroorganismen und für die Kultivierung und Konservierung rekombinanter Escherichia coli-Stämme empfohlen.
MacConkey-Bouillon (granuliert) wird für die selektive Anreicherung von E. coli aus pharmazeutischen Produkten gemäß den harmonisierten Methoden der USP/EP/BP/JP zur Überprüfung der Einhaltung mikrobieller Grenzwerte empfohlen.
Plate-Count-Agar (granuliert) wird für die Bestimmung der Keimzahl von Mikroorganismen in Lebensmitteln, Wasser, Abwasser und klinischen Proben empfohlen.
Sabouraud-Dextrose-Agar (granuliert) wird für die Kultivierung von Hefen, Schimmelpilzen und azidurischen Bakterien aus pharmazeutischen Produkten gemäß den harmonisierten Methoden der USP/EP/BP/JP zur Überprüfung der Einhaltung mikrobieller Grenzwerte empfohlen.
Casein-Soja-Pepton-Medium (granuliert) ist ein vielseitig einsetzbares Nährmedium, das für die Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen sowie für die Sterilitätsprüfung auf Schimmelpilze und einzellige Bakterien gemäß den harmonisierten Methoden der USP/EP/BP/JP/IP verwendet werden kann.
Trypton-Soja-Bouillon nicht-tierischen Ursprungs BESTRAHLT (granuliert) wird hergestellt, indem tierische Peptone vollständig durch pflanzliche Peptone ersetzt werden. Es ist ein γ-bestrahltes, steriles Produkt, das für die Beurteilung der Sterilität im Produktionsprozess empfohlen wird.
Kristallviolett-Neutralrot-Galle (VRB)-Agar (granuliert) wird für die selektive Isolierung, den Nachweis und die Zählung von Coli-aerogenes-Bakterien in Lebensmitteln, Wasser, Milch und anderen Milchprodukten sowie in kllinischen Proben empfohlen.
Kristallviolett-Galle-Glucose-Agar (granuliert) wird für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae gemäß den harmonisierten Methoden der USP/EP/BP/JP/IP zur Überprüfung der Einhaltung mikrobieller Grenzwerte in pharmazeutischen Produkten empfohlen.
XLD (Xylose-Lysin-Desoxycholat)-Agar (granuliert) wird für die selektive Isolierung und Zählung von Salmonella Typhi und anderen Salmonellen-Spezies empfohlen.
Hefeextrakt-Agar, modifiziert (granuliert) wird für die Zählung von Mikroorganismen in Wasser empfohlen. Die Zusammensetzung sowie die Leistungskriterien dieses Nährmediums entsprechen den Vorgaben der ISO 6222-1999.
Hefe-Glucose-Agar mit Chloramphenicol (granuliert) ist ein Selektivagar, das sich für die Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milch und Milchprodukten empfiehlt.
Bestellinformation: Muster zu Testzwecken sind verfügbar. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.