Chloroform, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) stabilisiert

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Trichlormethan

Stabilisierung: Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) 0,005 % max,

85815.230EA 29 EUR
85815.230 85815.269
Chloroform, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) stabilisiert
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molecular Weight: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC, on anhydrous basis) 99.9-100 %
Appearance Clear colorless liquid
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.0005 % w/w
Stabilizer (Amylene) 0.003-0.006 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR