Natriumchlorid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
85811.290EA
24.9
EUR
85811.290
Natriumchlorid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58,44 g/mol |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 |