Essigsäure 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ethansäure
85803.290EA 29.3 EUR
85803.290
Essigsäure 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 -> 0.501 mol/l