VWR®, Pulverpackungen zur Bestimmung von Silica, Reagenzien für Photometer
Lieferant: Avantor
VWR®
85627.620EA 115 EUR
85627.620 85625.620 85626.620
VWR®, Pulverpackungen zur Bestimmung von Silica, Reagenzien für Photometer
Umwelt-Prüfkits
VWR® Reagenzienbeutel sind speziell für den Einsatz für alle mobilen und Labor-Photometer von Hach mit 16-mm-Küvetten. Es sind keine Kalibrierdaten notwendig. Die Beutel aus Aluminiumfolie sind einzeln versiegelt und damit gegen äußere Einflüsse geschützt. Sie enthalten die exakt vorgewogene Menge an Reagenzien mit einer hohen Genauigkeit der Resultate, einfache Handhabung und rasche Löslichkeit.
  • Genau
  • Schnelle und einfache Handhabung durch die leichtere Löslichkeit der Pulver gegenüber Reagenztabletten sowie eine längere Haltbarkeit
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Abgeschrägte Kanten verhindern das Hängenbleiben der Reagenzien in den Ecken
RS = Reagenzienbeutel Set