Reagenzienbeutel, Chlor, Testsätze für Hach® Instrumente
Lieferant: VWR, part of Avantor
85604.620EA 35 EUR
85604.620 85603.620 85602.620 85601.620 85603.680 85602.680 85601.680 85604.680
Reagenzienbeutel, Chlor, Testsätze für Hach® Instrumente
Umwelt-Prüfkits
VWR Reagenzienbeutel sind speziell für den Einsatz für alle mobilen und Labor-Photometer von Hach mit 16 mm Küvetten. Es sind keine Kalibrierdaten notwendig: die Reagenzien können direkt mit den vorhandenen Kalibrierdaten eingesetzt werden und die Anwendung entspricht genau den Reagenzien von Hach®. Die Beutel sind einzeln versiegelt und damit gegen äußere Einflüsse geschützt. Sie enthalten die exakt vorgewogene Menge an Reagenzien mit einer hohen Genauigkeit der Resultate, einfache Handhabung und rasche Löslichkeit.
  • Genau
  • Schnelle und einfache Handhabung durch die leichtere Löslichkeit der Pulver gegenüber Reagenztabletten sowie eine längere Haltbarkeit
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Identische Anwendung wie bei den Original Hach® Reagenzien