Schwefelsäure ≥96% für die Stickstoffbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85546.320EA 57.5 EUR
85546.320 85546.290
Schwefelsäure ≥96% für die Stickstoffbestimmung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,38 °C
Dichte: 1,84 kg/l
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 2 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm