Natriumhydroxid 25% in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

85523.320EA 151 EUR
85523.320 85523.460
Natriumhydroxid 25% in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Sodium hydroxide

Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.

Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Schmelzpunkt: 9 - 10 °C
Dichte: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated as NaOH) 24,8 - 25,2 %
Appearance Passes test
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin (IU/ml) Max. 2
Filtered at 0.2 µm Confirmed

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR