Pufferlösungen, 25 °C AVS TITRINORM
Lieferant: Avantor
VWR®
85511.260EA 31.5 EUR
85511.260 85515.260 85506.260 85518.260 85517.260 85516.260
Pufferlösungen, 25 °C AVS TITRINORM
Puffer pH-Puffer
  • Vorbereitete Lösungen aus AnalaR® NORMAPUR® analytischen Reagenzien
  • Echter Analysewert auf dem Etikett mit einer Genauigkeit von ±0,02 pH-Einheiten
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Chargennummer und Abfülldatum gewährleisten die Rückführbarkeit
Analysenzertifikat unter www.vwr.com erhältlich
Standards: Produced and certified in accordance with ISO 17034 accredited by BELAC under the certification number 542-RM. All information regarding the use of this CRM can be found on the Certificate of Analysis.