Schwefelsäure 95,0-100,5% Ph. Eur.

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

85508.460EA 308 EUR
85508.460 85508.320 85508.290
Schwefelsäure 95,0-100,5% Ph. Eur.
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,38 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

As (Arsenic) ≤ 0.1 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 0.1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.1 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.1 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR