Coulometrische Reagenzien für die Wasserbestimmung nach dem Karl-Fischer-Verfahren
Lieferant: Avantor
VWR®
85470.290EA 203 EUR
85470.290 85473.260DP 85477.260 85474.260 85475.260 85479.130 85476.260 85473.260 85478.260 85472.260 85471.130
Coulometrische Reagenzien für die Wasserbestimmung nach dem Karl-Fischer-Verfahren
Karl Fischer Titriermittel und Reagenzien
Sowohl Anolyt- als auch Katholyt-Lösungen weisen eine verbesserte Formulierung auf, die die Geschwindigkeit und die Genauigkeit der Titration bei der Bestimmung des Wassergehalts im Mikrogrammbereich erhöht.
  • Schnelles und konsistentes Erreichen des Endpunkts
  • Lange Haltbarkeit
  • Stabiler Endpunkt