Volumetrische Reagenzien für die Wasserbestimmung nach dem Karl-Fischer-Verfahren
Lieferant: Avantor
VWR®
85464.290EA 102 EUR
85464.290 85499.290 85450.290 85456.290 85463.290 85469.290 85459.290 VWRC85469.290_T 85457.320 85452.320 85453.320 85455.290 85451.290 85468.290 85458.290 85461.290 85451.320 85454.290 85452.290 85465.290 85463.320 85462.290 85457.290 85466.290 85453.290 85469.290DP
Volumetrische Reagenzien für die Wasserbestimmung nach dem Karl-Fischer-Verfahren
Karl Fischer Titriermittel und Reagenzien
Diese Reagenzien eignen sich insbesondere für die Wasserbestimmung in Aldehyden und Ketonen.
  • Schnelle und stabile Endpunkte für stets exakte Ergebnisse
  • Geringe Toxizität und pyridinfrei
  • Sorgen für gleichbleibende Ergebnisse