Teststreifen, Peressigsäure, Dosatest
Lieferant: Avantor
Dosatest
85436.601EA 38.2 EUR
85436.601 85438.601 85437.601
Teststreifen, Peressigsäure, Dosatest
Umwelt-Prüfkits
Ein gebrauchsfertiges Kit, das in jede Laborkitteltasche passt.
  • Schnell und praktisch
  • Leicht zu handhaben
  • Auswahl von Bereichen für die erforderliche Präzision
Ideal zur Überwachung Ihres Desinfektionsverfahrens. Semiquantitative Ergebnisse können innerhalb von 10 bis 120 Sekunden erzielt werden.
Die Farbtabellen werden mit zertifizierten Standardlösungen angepasst und geprüft, die direkt auf primäre NIST-Standards rückführbar sind.
Verpackung: Behälter mit 100 Teststreifen im Format 6×95 mm