Teststreifen, Peroxid, Dosatest
Lieferant: Avantor
Dosatest
85435.601EA 28.7 EUR
85435.601 85434.601 85433.601
Teststreifen, Peroxid, Dosatest
Umwelt-Prüfkits
Ein gebrauchsfertiges Kit, das in jede Laborkitteltasche passt.
  • Schnell und bequem
  • Einfach zu handhaben
  • Auswahl von Bereichen für die erforderliche Präzision
Ideal zur Überwachung Ihres Desinfektionsverfahrens. Semiquantitative Ergebnisse innerhalb von 10 bis 120 Sekunden.
Die Farbtabellen sind präzise angepasst und überprüft mittels zertifizierter Standardlösungen, die direkt auf NIST-Standards zurückgeführt werden können.
Verpackung: Behälter mit 100 Teststreifen im Format 6×95 mm